Learn More
Sartorius Micropipeta mecánica monocanal mLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4575622 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 3 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Incrementos:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
10μL
20 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Verde
Exactitud:
0,5%, 0,6%, 2 %
0,6 %, 0,6%, 1 %
0,6 %, 0,8%, 2 %
0,6 %, 1,2%, 3 %
0,8 %, 1 %, 2 %
0,9%, 1,2%, 4 %
1,3%, 2,4%, 1 %
1 %, 1,5 %, 2,5 %
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Color Exactitud unitSize
10694643 De 0,1 to 3 μl 0,002 μl Gris 1,3%, 2,4%, 1 % 1 PCS
10723003 De 10 to 100 μl 0,1 μl Amarillo 0,8 %, 1 %, 2 % 1 PCS
10512222 De 0,5 to 10 μl 0,01μL Gris 1 %, 1,5 %, 2,5 % 1 PCS
10326662 De 2 to 20 μl 0,02 μl Amarillo 0,9%, 1,2%, 4 % 1 PCS
10477182 De 500 to 5000 μl 10μL Verde 0,5%, 0,6%, 2 % 1 PCS
10467182 De 20 to 200 μl 0,2 μl Amarillo 0,6 %, 0,8%, 2 % 1 PCS
10594345 De 1 a 10 ml 20 μl Rojo 0,6 %, 1,2%, 3 % 1 PCS
10733193 De 100 to 1000 μl 1μL Azul 0,6 %, 0,6%, 1 % 1 PCS
8 options
Código de producto. 10694643
Marca: Sartorius 725010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una excelente precisión en series de pipeteo prolongadas. La micropipeta monocanal Sartorius mLINE™ es la solución más avanzada y ergonómica para los usuarios preocupados por la calidad que realizan tareas manuales y repetitivas de pipeteo. Los modelos abarcan todo el rango de volumen de 0.1 μl a 10 ml.
La pipeta mecánica altamente avanzada proporciona una precisión y exactitud sin esfuerzo
  • Resultados uniformes, incluso en series de pipeteo largas
  • Mecanismo Optiload para un sellado perfecto de la punta y una expulsión de la punta sin esfuerzo
  • Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
  • El ajuste de volumen en un solo paso con el botón de bloqueo de volumen evita el volumen accidental cambio
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Alta resistencia química y resistencia UV
Ligero, cómodo y fácil de usar
  • Recomendado frecuentemente por funcionarios de salud y seguridad
  • Excelente ergonomía para proteger de lesiones por esfuerzo repetitivo en manos, brazos y hombros
  • Las fuerzas necesarias de pipeteo y de expulsión de puntas de filtro son excepcionalmente ligeras
  • Pantalla transparente y fácil de leer con números grandes y pequeños incrementos
  • Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
  • Fácil de mantener; solo 2-3 piezas para desmontar y limpiar
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 1,3%, 2,4%, 1 %
Certificaciones/conformidad ISO 9001/13485, ISO 14001
Puntas compatibles Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips
Espaciado de las puntas ajustable Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Desechables Reusable
Tipo de agarre Ergonomic
Material Polypropylene
Número de canales 1
Línea de productos mLINE
Programable No
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,1 to 3 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incrementos 0,002 μl
Precisión Desde 6,00 hasta 0,80
Monitorización de UV Sí
Garantía 2 años