Learn More
Abnova™ MKNK2 (Human) Recombinant Protein
Human MKNK2 full-length ORF ( AAH18345, 1 a.a. - 158 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002872-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195701
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAPEVVEAFSEEASIYDKRCDLWSLGVILYILLSGYPPFVGRCGSDCGWDRGEACPACQNMLFESIQEGKYEFPDKDWAHISCAAKDLISKLLVRDAKQRLSAAQVLQHPWVQGCAPENTLPTPMVLQRWDSHFLLPPHPCRIHVRPGGLVRTVTVNE
Especificaciones
Especificaciones
AAH18345
MAP kinase interacting serine/threonine kinase 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MKNK2
GST
2872
Wheat germ expression system
25 μg
GPRK7, MNK2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer