Learn More
Advantec Mfs™ Filtro de membrana de ésteres de celulosa mixta
MCE membranes are popular for many applications in the microbiological examination of water, wastewater, pharmaceuticals, food and beverages, and air monitoring. They offer high recovery rates and superior flow rates.
Marca: Advantec Mfs™ A020G047A
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- High recovery rates and superior flow rates.
Especificaciones
Blanco | |
Éster de celulosa mixta | |
0,2 μm | |
Para análisis microbiológicos | |
Filtro de membrana | |
47 mm |
Plano | |
MCE | |
Estéril | |
100Pack. | |
1.9 in. |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose