Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 5 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
Marca:  Merck LSWP09025
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005291
  • 550.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sin laminar para condiciones extremas de temperatura o químicas
A la membrana de PTFE Mitex™ no le afecta casi ningún líquido, incluidos disolventes orgánicos, ácidos y bases concentrados, propulsores y líquidos criogénicos. La membrana Mitex™ no tiene respaldo, pero es fácil de manejar, combinando la comodidad de una membrana con respaldo con la versatilidad de una membrana de PTFE puro. La membrana Mitex™ es hidrófoba.
Características y ventajas:
  • Amplia compatibilidad química
  • Biológica y químicamente inerte
  • Estable a temperaturas superiores a 260 °C (500 °F) e inferiores a -100 °C (-148 °F)*
Aplicaciones: Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Blanca
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN.
25Pack
125 µm
hidrófobos
90 mm
0,9 psi
Filtro de pantalla
5 μm
70 ml/min x cm2
Plano
25/paq.
Membranas de filtración
90 mm