Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 5 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
379.00€ - 1425.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | 0,9 psi |
Color | Blanca |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tamaño de poro | 5 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10579022
|
Merck
LSWP01300 |
13 mm |
379.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10470221
|
Merck
LSWP02500 |
25 mm |
451.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10676551
|
Merck
LSWP03700 |
37 mm |
660.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10676741
|
Merck
LSWP04700 |
47 mm |
700.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10005291
|
Merck
LSWP09025 |
90 mm |
550.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11556415
|
Merck
LSWP14250 |
142 mm |
1425.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Sin laminar para condiciones extremas de temperatura o químicas
Mitex™ PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex™ membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex™ membrane is hydrophobic.Features & Benefits:
- Broad chemical compatibility
- Biologically and chemically inert
- Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)*
Applications: Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
5 μm | |
70 ml/min x cm2 | |
Plano | |
Membranas de filtración |
0,9 psi | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN. | |
125 µm | |
hidrófobos |