Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mitchel
Ideal para trabajar con metal con un confort y una ventilación óptimos y tecnología de eliminación de la humedad. Una puntera de acero perfectamente integrada protege el pie frente a la caída de trozos de metal y otras agresiones exteriores. Las suelas Gripforce™ DUO soportan altas temperaturas y son resistentes al aceite y la gasolina.
Marca:  Emma Safety Footwear 154848-40
Detalles adicionales : Peso : 1.89000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15998241
  • 101.85€ / 1 par
Envío estimado: 03-06-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de cuero de grano entero con una capa adicional resistente al desgaste.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Aislamiento del calor y el frío
  • 3M™ Bandas reflectantes
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Negro
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
40
Cordones
Mitchel
Cuero
Steel