Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mitchel
Ideal para trabajar con metal con un confort y una ventilación óptimos y tecnología de eliminación de la humedad. Una puntera de acero perfectamente integrada protege el pie frente a la caída de trozos de metal y otras agresiones exteriores. Las suelas Gripforce™ DUO soportan altas temperaturas y son resistentes al aceite y la gasolina.
107.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Mitchel |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15988241
|
Emma Safety Footwear
MM15484839 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998241
|
Emma Safety Footwear
MM15484840 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908251
|
Emma Safety Footwear
MM15484841 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918251
|
Emma Safety Footwear
MM15484842 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928251
|
Emma Safety Footwear
MM15484843 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938251
|
Emma Safety Footwear
MM15484844 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948251
|
Emma Safety Footwear
MM15484845 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958251
|
Emma Safety Footwear
MM15484846 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968251
|
Emma Safety Footwear
MM15484847 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978251
|
Emma Safety Footwear
MM15484848 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988251
|
Emma Safety Footwear
MM15484849 |
49 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de cuero de grano entero con una capa adicional resistente al desgaste.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Aislamiento del calor y el frío
- 3M™ Bandas reflectantes
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Cordones | |
Mitchel | |
Cuero |