Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mitchel
Ideal para trabajar con metal con un confort y una ventilación óptimos y tecnología de eliminación de la humedad. Una puntera de acero perfectamente integrada protege el pie frente a la caída de trozos de metal y otras agresiones exteriores. Las suelas Gripforce™ DUO soportan altas temperaturas y son resistentes al aceite y la gasolina.
Marca: Emma Safety Footwear MM15484846
Detalles adicionales : Peso : 2.20500kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de cuero de grano entero con una capa adicional resistente al desgaste.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Aislamiento del calor y el frío
- 3M™ Bandas reflectantes
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
46 |
Cordones | |
Mitchel | |
Cuero | |
Steel |