missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MIOX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MIOX |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817564
|
Proteintech
17623-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807564
|
Proteintech
17623-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MIOX (Myo-Inositol Oxygenase) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are superpathway of inositol phosphate compounds and Porphyrin and chlorophyll metabolism. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include iron ion binding and oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H.Especificaciones
MIOX | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9QXN4, Q9QXN5, Q9UGB7 | |
252899, 55586, 56727 | |
MIOX Fusion Protein Ag11829 | |
Primary | |
-20°C | |
MIOX |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Aldehyde reductase like 6, ALDRL6, Inositol oxygenase, Kidney specific protein 32, KSP32, MI oxygenase, MIOX, myo inositol oxygenase, Renal specific oxidoreductase, RSOR | |
MIOX | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |