Learn More
Brady™ MiniMark™ High Performance Ribbons
MiniMark™ High Performance Ribbons for printing on B-595 Vinyl, excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
Marca: Brady™ 710345
Detalles adicionales : Peso : 0.05100kg
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Cinta de alto rendimiento | |
MiniMark | |
4.33 in. | |
110 mm | |
90 m × 110 mm (L × An) | |
Lado de tinta fuera |
Rojo | |
98.4 yd. | |
90 m | |
12,7 mm de diámetro interior | |
Cinta roja de 110 mm | |
1 unidad |