Learn More
Brady™ Cintas de alto rendimiento MiniMark™
Código de producto. p-8001142
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11524214
Marca: Brady™ 710344
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MiniMark™ High Performance Ribbons for printing on B-595 Vinyl, excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
  • Cintas de impresoras
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Azul
Para utilizar con (equipo) MiniMark
Longitud (imperial) 98.4 yd.
Anchura (imperial) 4.33 in.
Longitud (métrico) 90 m
Anchura (métrico) 110 mm
Diámetro (métrico) 12,7 mm de diámetro interior
Dimensiones (L x An) 90 m × 110 mm (L × An)
Descripción Cinta azul de 110 mm
Caras imprimibles Lado de tinta fuera
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number MNK Blue Ribbon