Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Mini Profile™ Capsules with Profile Star Filter
Mini Profile™ Capsules designed for research applications only.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 12070
Detalles adicionales : Peso : 0.39900kg
Descripción
- Los usuarios pueden elegir cómodamente entre un medio de altas profundidades vacío-medio o un filtro de profundidad plisado de área alta
- Los módulos pueden tener diferentes especificaciones de filtro para satisfacer las necesidades específicas de un desarrollo de procesos en fase inicial
Especificaciones
Hilado de polipropileno | |
No estéril | |
3/paquete |
1,5 μm | |
90 cm2 | |
Manguera dentada de 1,43 cm (9/16 pulg.) |