Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Mini Profile™ Capsules with Profile Star Filter
Mini Profile™ Capsules designed for research applications only.
337.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Hilado de polipropileno |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 90 cm2 |
N.° por paquete | 3/paquete |
Estilo de salida | Manguera dentada de 1,43 cm (9/16 pulg.) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17164211
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12070 |
1,5 μm |
337.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17174211
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12071 |
3 μm |
337.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17184211
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12072 |
5 μm |
337.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Users have the convenient choice between high void-volume depths medium or high-area pleated depth filter
- Modules can come in different filter specifications to meet the specific needs of an early phase process development
Especificaciones
Hilado de polipropileno | |
90 cm2 | |
Manguera dentada de 1,43 cm (9/16 pulg.) |
No estéril | |
3/paquete |