Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie for Flask Clamps
A powerful high speed Orbital Shaker for virtually any vessel
Marca:  Scientific Industries SI-M1603
Detalles adicionales : Peso : 11.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16617692
  • 1295.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal para aplicaciones que utilizan matraces y vasos de precipitados de varios tamaños con varias velocidades
  • La velocidad de agitación variable de 35-300 rpm proporciona cualquier acción de mezcla de un suave vórtice a una agitación fuerte, o cualquier punto intermedio
  • La combinación del peso y los pies especialmente diseñados impiden el desplazamiento incluso a las velocidades más altas
  • Mezcle y combine abrazaderas de diferentes tamaños en la misma plataforma o todas del mismo tamaño (las abrazaderas se venden por separado)
  • Equipada con una plataforma versátil que permite accesorios adicionales, como cinta adhesiva de doble cara y alfombrilla adherente. Ambas son perfectas para recipientes que no puede sujetarse con abrazaderas convencionales (los accesorios se venden por separado)
Especificaciones
Especificaciones
19 mm
De 35 a 300 rpm
230 V
57,5 W
De matraces de 100 mL a 2 L
CE
50 Hz
14 in
350 x 350 mm
350 x 350 x 72 mm
76 mm
11,4 in
290 mm
350 mm
26 lb
22,6 lb
Interruptor de encendido y mando de control de velocidad
Pinzas para matraces
Modulación por duración de impulsos
Abrazadera para matraz estándar
3 kg
230 V, enchufe británico
De 0 °C a 38 °C
0,25 A
Pinzas de matraz Mini-300 Orbital-Genie
Enchufe del Reino Unido
Plataforma de acero inoxidable
350 mm
290 x 290 mm
3 in
12 in
350 mm
14 in
290 mm
12 kg
10,25 kg
Agitador orbital de sobremesa de velocidad variable para abrazaderas para matraz estándar
El agitador se suministra con una plataforma para aceptar varios tamaños de matraces o vasos de precipitados
Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica correctamente conectada a tierra; la superficie de trabajo debe estar nivelada y ser estable y antideslizante.