Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie for Flask Clamps
A powerful high speed Orbital Shaker for virtually any vessel
Marca: Scientific Industries SI-M1602
Detalles adicionales : Peso : 11.16000kg
Descripción
- Ideal para aplicaciones que utilizan matraces y vasos de precipitados de varios tamaños con varias velocidades
- La velocidad de agitación variable de 35-300 rpm proporciona cualquier acción de mezcla de un suave vórtice a una agitación fuerte, o cualquier punto intermedio
- La combinación del peso y los pies especialmente diseñados impiden el desplazamiento incluso a las velocidades más altas
- Mezcle y combine abrazaderas de diferentes tamaños en la misma plataforma o todas del mismo tamaño (las abrazaderas se venden por separado)
- Equipada con una plataforma versátil que permite accesorios adicionales, como cinta adhesiva de doble cara y alfombrilla adherente. Ambas son perfectas para recipientes que no puede sujetarse con abrazaderas convencionales (los accesorios se venden por separado)
Especificaciones
19 mm | |
De 35 a 300 rpm | |
De 0 °C a 38 °C | |
0,25 A | |
Pinzas de matraz Mini-300 Orbital-Genie | |
Enchufe de la UE | |
Plataforma de acero inoxidable | |
350 mm | |
350 x 350 x 72 mm | |
76 mm | |
11,4 in | |
290 mm | |
350 mm | |
26 lb | |
22,6 lb | |
Interruptor de encendido y mando de control de velocidad | |
Pinzas para matraces | |
Pulso con modulación | |
Abrazadera para matraz estándar |
3 kg | |
230 V | |
57,5 W | |
De matraces de 100 mL a 2 L | |
CE | |
50 Hz | |
14 in | |
290 x 290 mm | |
3 in | |
12 in | |
350 mm | |
14 in | |
290 mm | |
12 kg | |
10,25 kg | |
Agitador orbital de sobremesa de velocidad variable para abrazaderas para matraz estándar | |
El agitador se suministra con una plataforma para aceptar varios tamaños de matraces o vasos de precipitados | |
Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica correctamente conectada a tierra; la superficie de trabajo debe estar nivelada y ser estable y antideslizante. |