Learn More
Estándares de viscosidad rotacional para aceites minerales
Los estándares de viscosidad rotacional para aceites minerales certificados ISO 17025 / Guía ISO 34 de Paragon están específicamente formulados para uso con viscosímetros rotacionales.
Marca: Paragon Scientific RTM14
Detalles adicionales : CAS : 8042-47-5 Peso : 0.60000kg
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 a 20 °C y 25 °C.
- Densidad g/ml de conformidad con ASTM D1480 a 20 °C y 25 °C
- La viscosidad cinemática a otras temperaturas se calcula de conformidad con la norma ASTM D341
- Las densidades a otras temperaturas se derivan de los cálculos proporcionales de las mediciones a 20 °C y 25 °C.
- 500El envase de vidrio inerte en ml con tapa a prueba de manipulaciones proporciona una garantía absoluta de la integridad de la muestra.
- Trazabilidad total a los estándares nacionales.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
500 mL | |
101.4 mPa.s (25°C) | |
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: blended hydrocarbons
Nominal values quoted