Learn More
Estándares de viscosidad rotacional para aceites minerales
Los estándares de viscosidad rotacional para aceites minerales certificados ISO 17025 / Guía ISO 34 de Paragon están específicamente formulados para uso con viscosímetros rotacionales.
95.35€ - 110.00€
Código de producto | Marca | Viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13536020
|
Paragon Scientific
RTM13 |
75.19 mPa.s (25°C) |
102.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13526020
|
Paragon Scientific
RTM14 |
101.4 mPa.s (25°C) |
110.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13546020
|
Paragon Scientific
RTM15 |
150.0 mPa.s (25°C) |
95.35€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 a 20 °C y 25 °C.
- Densidad g/ml de conformidad con ASTM D1480 a 20 °C y 25 °C
- La viscosidad cinemática a otras temperaturas se calcula de conformidad con la norma ASTM D341
- Las densidades a otras temperaturas se derivan de los cálculos proporcionales de las mediciones a 20 °C y 25 °C.
- 500El envase de vidrio inerte en ml con tapa a prueba de manipulaciones proporciona una garantía absoluta de la integridad de la muestra.
- Trazabilidad total a los estándares nacionales.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
Nominal values quoted