Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PES
Ideales para la preparación de muestras de 10–100 ml antes de la cromatografía u otros análisis instrumentales
238.00€ - 2275.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas |
Material de la carcasa | PP |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10664923
|
Merck
SLHP033NB |
33 mm | 250Pack |
895.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11700463
|
Merck
SLHPX13NL |
13 mm | 100Pack |
319.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10509582
|
Merck
SLHP033NS |
33 mm | 50Pack |
238.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11765223
|
Merck
SLHPX13NK |
13 mm | 1000Pack |
2105.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10665113
|
Merck
SLHP033NK |
33 mm | 1000Pack |
2275.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Ideales para la preparación de muestras de 10 a 100 ml antes de la cromatografía u otros análisis instrumentales.
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with PES Membrane:- Non-sterile Millex™ syringe filters with Millipore Express™ PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
- Available in 0.22 μm and 0.45 μm pore sizes and two diameters to suit your application needs
- Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
- Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Applications: Buffer Filtration, Clarification of Aqueous Solutions
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
PP |
0,45 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Filtro de jeringa |