Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PES
Ideales para la preparación de muestras de 10–100 ml antes de la cromatografía u otros análisis instrumentales
Marca:  Merck SLHPX13NK
1960.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11765223
  • 2105.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideales para la preparación de muestras de 10 a 100 ml antes de la cromatografía u otros análisis instrumentales.
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana PES:
  • Los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express&trade: PLUS proporcionan una filtración rápida de soluciones orgánicas acuosas y leves.
  • Disponibles en tamaños de poro de 0,22 µm y 0,45 µm y dos diámetros para satisfacer las necesidades de aplicación
  • Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • La carcasa de polipropileno ofrece un nivel bajo de extraíbles y amplia compatibilidad química
Aplicaciones: Filtración de tampón, aclarado de soluciones acuosas
Especificaciones
Especificaciones
Verde
PES hidrófilo
No estéril
PP
Luer Slip macho
Filtro de jeringa
13 mm
0,45 μm
Preparación de muestras analíticas
deslizamiento Luer macho
1000Pack
< 10 ml
13 mm