Learn More
Merck Filtros Millex™: entrada y salida para tubos de silicona
Proteja fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Marca:  Merck SLFGL25BS
351.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11516515
  • 377.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja las fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.
Características y ventajas:
  • Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
  • Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
  • Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones:
Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Especificaciones
Especificaciones
Salida Luer, esterilizada con óxido de etileno
Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
0,2 μm
3,9cm2
PVC
Luer-Lock™ macho
Millex™
100 mL
PTFE (membrana), polipropileno (carcasa)
No estéril
Preparación de muestras analíticas
Luer-Lok™ hembra
5,2 bares (75 psi)
50Pack
2,5 cm