Learn More
Merck Unidad de filtro de jeringa Millex™-FG, PTFE hidrófobo, 0,2 μm
Incluye una membrana (PTFE) hidrófoba Fluoropore™ El filtro de jeringa -FG Millex ™, 0,20μ m, PTFE hidrófobo proporciona una amplia compatibilidad química y es ideal para filtrar muestras en disolventes orgánicos o para evitar la transmisión de la humedad atmosférica en aplicaciones de ventilación.
221.00€ - 1785.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | PTFE |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Conectores | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Conectores | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10094380
|
Merck
SLFG85000 |
50 mm | HB/HB | 100 mL | 100Pack |
1475.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10421551
|
Merck
SLFG05010 |
50 mm | HB/HB | 4 L | 10Pack |
276.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||
10267770
|
Merck
SLFGN25VS |
25 mm | FLL/MLS with Needle | 100 mL | 25Pack |
221.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10712911
|
Merck
SLFG05000 |
50 mm | HB/HB | 4 L | 100Pack |
1570.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11516515
|
Merck
SLFGL25BS |
25 mm | FLL/MLL | 100 mL | 50/paq. |
459.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10628261
|
Merck
SLFG65000 |
50 mm | HB- 1/8 NPTM | 4 L | 100Pack |
1785.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10410011
|
Merck
SLFG65010 |
50 mm | HB -1/8 NPTM | 4 L | 10Pack |
238.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10238090
|
Merck
SLFG85010 |
50 mm | HB/HB | 100 mL | 10Pack |
252.00€
paquete de 10 |
N/A | ||
10638261
|
Merck
SLFG75010 |
50 mm | 1/8 NPTM (In/Out) | 100 mL | 10Pack |
254.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10687121
|
Merck
SLFG55010 |
50 mm | 1/8 NPTM | 4 L | 10Pack |
238.00€
paquete de 10 |
N/A | ||
10648261
|
Merck
SLFG75000 |
50 mm | 1/8 NPTM (In/Out) | 4 L | 100Pack |
1785.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Proteja las fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.Características& y ventajas:
- Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
- Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
- Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones:
Esterilización de gases, protección de de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Especificaciones
Sí | |
PTFE | |
0,2 μm | |
Polipropileno |