Learn More
Merck Filtros Millex™: entrada y salida para tubos de silicona
Proteja fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Marca: Merck SLFG75010
Detalles adicionales : Peso : 0.26280kg
Description
Proteja las fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.Características y ventajas:
- Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
- Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
- Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones:
Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
NPTM de 1/8 pulg | |
100 mL | |
5 cm |
Entrada y salida, 1/8 NPT | |
Proteger fuentes de vacío de la contaminación y los daños causados por la humedad; esterilizar el aire que entra en los fermentadores; filtrar gas de estufa microbiológica para proteger contra la contaminación; filtrar aire y nitrógeno utilizados para secar muestras líquidas | |
0,2 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
NPTM de 1/8 pulg | |
10Pack | |
50 mm |