Learn More
Merck Filtros Millex™: entrada y salida para tubos de silicona
Proteja fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Marca:  Merck SLFG65000
1370.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10628261
  • 1470.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja las fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.
Características y ventajas:
  • Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
  • Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
  • Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones:
Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Especificaciones
Especificaciones
Natural
PTFE hidrófobo Fluoropore
No estéril
Preparación de muestras analíticas
Politetrafluoroetileno (PTFE)
NPTM de 1/8 pulg
100Pack
4 L
50 mm
HB-NPTM
Jeringa
0,2 μm
19,6 cm2
<0,1 ml
Conexión con borde dentado e interior Luer Slip hembra
4,1 bares (60 psi)
121 °C
64 mm
5 cm