Learn More
Merck Filtros Millex™: entrada y salida para tubos de silicona
Proteja fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Marca:  Merck SLFG65010
181.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26640kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410011
  • 195.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja las fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.
Características y ventajas:
  • Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
  • Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
  • Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones:
Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Politetrafluoroetileno (PTFE)
NPTM de 1/8 pulg
4 L
5 cm
Entrada y salida, 1/8 NPT
Proteger fuentes de vacío de la contaminación y los daños causados por la humedad; esterilizar el aire que entra en los fermentadores; filtrar gas de estufa microbiológica para proteger contra la contaminación; filtrar aire y nitrógeno utilizados para secar muestras líquidas
0,2 μm
Preparación de muestras analíticas
Conexión con borde dentado e interior Luer Slip hembra
10Pack
50 mm