Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mike XL
Ideal para trabajar con metal con un confort y una ventilación óptimos y tecnología de eliminación de la humedad. Una puntera de acero perfectamente integrada protege el pie frente a la caída de trozos de metal y otras agresiones exteriores. Las suelas Gripforce™ DUO soportan altas temperaturas y son resistentes al aceite y la gasolina.
213.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Mike XL |
Material de revestimiento | Full grain Nappa leather / Split leather |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978121
|
Emma Safety Footwear
MM10035850 |
50 |
213.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
15988121
|
Emma Safety Footwear
MM10035851 |
51 |
213.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
15998121
|
Emma Safety Footwear
MM10035852 |
52 |
213.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
15908131
|
Emma Safety Footwear
MM10035853 |
53 |
213.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Full grain Nappa leather / Split leather | |
Steel |
Cordones | |
Mike XL | |
Cuero |