Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mike XL
Código de producto. 15998121
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
50
51
52
53
Tamaño de la unidad:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15998121 52 1 par
15978121 50 1 par
15988121 51 1 par
15908131 53 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15998121 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM10035852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.22€
    173.25€ / 1 pares
    Ahorro 121.97€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Ideal para trabajar con metal con un confort y una ventilación óptimos y tecnología de eliminación de la humedad. Una puntera de acero perfectamente integrada protege el pie frente a la caída de trozos de metal y otras agresiones exteriores. Las suelas Gripforce™ DUO soportan altas temperaturas y son resistentes al aceite y la gasolina.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Mike XL
Material de revestimiento Cuero de napa de grano entero/cuero dividido
Material Cuero
Tamaño 52
Material del dedo del pie Acero