Learn More
MIER2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17426-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16827324
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Transcriptional repressor.
Especificaciones
Especificaciones
MIER2
Polyclonal
Unconjugated
MIER2
KIAA1193, Mi er2, MIER2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
362841, 54531, 70427
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3U3N0, Q8N344
Mier2
MIER2 Fusion Protein Ag11491
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat