Learn More
MIER2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno MIER2
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16827324
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17426-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16817324
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17426-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Transcriptional repressor.
Especificaciones
Especificaciones
MIER2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q3U3N0, Q8N344
362841, 54531, 70427
MIER2 Fusion Protein Ag11491
Primary
-20°C
MIER2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1193, Mi er2, MIER2
Mier2
IgG
Antigen Affinity Chromatography