Learn More
Heathrow Scientific Microtube Rack
Stackable racks with superior chemical and heat-resistance are available in small or large well capacity options
73.65€
Especificaciones
Descripción | Gradilla para microtubos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Azul |
Admite | Tubos |
Material | Nailon |
Código de producto | Marca | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16310716
|
Heathrow Scientific
HS120241 |
24 pocillos |
73.65€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Constructed of reinforced nylon
- Superior chemical- and heat-resistance
- Handles provide easy and safe transportation
- Alphanumeric identification for quick location and retrieval of samples
- Stackable when full of tubes
- Can be used in water baths
- Autoclavable
Especificaciones
Gradilla para microtubos | |
Azul | |
Nailon | |
No estéril | |
1 |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos | |
Sí | |
Sujeción y almacenamiento de microtubos |