Learn More
Heathrow Scientific™ Gradillas de microtubos
Código de producto. 16310716 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
24 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
16310716 24 pocillos paquete de 8
1 options
Código de producto. 16310716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.05€
    60.72€ / paquete de 8
    Ahorro 6.33€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los soportes para microtubos apilables con resistencia superior a productos químicos y al calor están disponibles en opciones con capacidad para pocillos pequeños o grandes.
  • Fabricadas con nailon reforzado
  • Resistencia química y térmica superior
  • Las asas permiten un transporte fácil y seguro
  • Identificación alfanumérica para una rápida localización y recuperación de muestras
  • Apilable cuando está llena de tubos
  • Se puede utilizar en baños de agua
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Descripción Gradilla para microtubos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Microtubos (1,5 a 2 mL)
Material Nylon
Posiciones 24 pocillos
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sujeción y almacenamiento de microtubos
N.º de gradillas 1
N.° por paquete 8/Paq.
Dimensiones (L x An) 5,6 x 3,5 pulg.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,6 x 3,5 x 2 pulg
Longitud (métrico) 14,3 cm
Longitud (imperial) 5,6 in
Anchura (imperial) 3,5 in
Altura (imperial) 2 in
Peso (imperial) 0,2 lb
Peso (métrico) 0,09 kg
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Estantes 2 niveles
Altura (métrico) 5,2 cm
matriz, red, conjunto 4 x 6
Anchura (métrico) 9 cm