Learn More
Tenak™ Microtiterplates Comfort Rack For Upright Freezers
Rack designed to hold microtiterplates in upright freezers.
Marca: Tenak™ TE35549
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Distintas alturas de estante disponibles
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Incluye una alerta que impide que los estantes se resbalen
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
Placas (48) | |
45 mm |
8 x 6 | |
Congeladores verticales |