Learn More
Tenak™ Microtiterplates Comfort Rack For Upright Freezers
Rack designed to hold microtiterplates in upright freezers.
364.00€ - 500.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) del estante | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) del estante | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12407100
|
Tenak™
TE35582 |
25 mm | Placas (56) |
364.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12417100
|
Tenak™
TE35584 |
25 mm | Placas (70) |
395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12467070
|
Tenak™
TE35524 |
16 mm | Placas (96) |
440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12467090
|
Tenak™
TE35572 |
16 mm | Placas (91) |
416.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12616365
|
Tenak™
TE35528 |
16 mm | Placas (138) |
500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15221004
|
Tenak™
TE35539 |
25 mm | Placas (90) |
452.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15231004
|
Tenak™
TE35549 |
45 mm | Placas (48) |
367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Variety of shelf heights available
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Includes an alert preventing the shelves from sliding out
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
Congeladores verticales |