Learn More
Tenak™ Microtiterplates Comfort Rack For Upright Freezers
Rack designed to hold microtiterplates in upright freezers.
Marca: Tenak™ TE35572
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Distintas alturas de estante disponibles
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Incluye una alerta que impide que los estantes se resbalen
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
Placas (91) | |
16 mm |
13 x 7 | |
Congeladores verticales |