Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Microsep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 5 mL of biological sample.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) MCP001C46
850.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21930" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.54000kg
Descripción
- Intercambie tampones o elimine la sal de los eluatos cromatográficos y fracciones de gradiente
- Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Especificaciones
Amarillo | |
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
De 0,5 a 5 ml (muestra) |
EFA: 3,3 cm2 | |
1 kDa | |
100/paquete |