Learn More
Cytiva Material para centrífuga Microsep™ Advance con membrana Omega
Description
- Intercambie tampones o elimine la sal de los eluatos cromatográficos y fracciones de gradiente
- Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Specifications
Specifications
| Color | Amarillo |
| Descripción | EFA: 3,3 cm2 |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 1 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | 24/paquete |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 5 ml (muestra) |