Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Microsep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 5 mL of biological sample.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) MCP030C46
850.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21930" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.06400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17134751
  • 895.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intercambie tampones o elimine la sal de los eluatos cromatográficos y fracciones de gradiente
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Poliestersulfona (PES)
No estéril
De 0,5 a 5 ml (muestra)
EFA: 3,3 cm2
30 kDa
100/paquete