Learn More
Sartorius Microsart™ Research Mycoplasma Real-Time PCR Kit
For fast and reliable screening of cell culture supernatants. Microsart™ Research Mycoplasma Real-Time PCR Kit is used for direct detection of Mollicutes in cell culture, media components, and derived biologicals.
Marca: Sartorius SMB95-1006
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Permite la detección rápida y fiable de ADN de micoplasma en sobrenadantes de cultivo celular
- Detecta el gen 16S rRNA de al menos 110 especies de micoplasma
- Hora: Tres horas
- La muestra se puede añadir directamente al tubo de reacción de PCR
- Química basada en qPCR en tiempo real TaqMan™
- Volumen de la muestra: 200 μL
Aplicaciones:
- Se utiliza con cualquier instrumento de PCR en tiempo real que detecte los colorantes FAM y ROX
- Se utiliza en el análisis de control de calidad en laboratorios microbiológicos y biofarmacéuticos
Compliance
EP 2.6.7
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
100 pruebas | |
100 pruebas | |
Detección microbiana | |
Liofilizado |
qPCR | |
Prueba de ensayo | |
16S rRNA de micoplasma | |
100 reacciones | |
2 μl |