Learn More
Sartorius Kit de PCR en tiempo real para micoplasmas de investigación Microsart™
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Permite la detección rápida y fiable de ADN de micoplasma en sobrenadantes de cultivo celular
- Detecta el gen 16S rRNA de al menos 110 especies de micoplasma
- Hora: Tres horas
- La muestra se puede añadir directamente al tubo de reacción de PCR
- Química basada en qPCR en tiempo real TaqMan™
- Volumen de la muestra: 200 μL
Aplicaciones:
- Se utiliza con cualquier instrumento de PCR en tiempo real que detecte los colorantes FAM y ROX
- Se utiliza en el análisis de control de calidad en laboratorios microbiológicos y biofarmacéuticos
Compliance
EP 2.6.7
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Método de detección | qPCR |
| Nº de pruebas | 25 pruebas |
| Tipo de producto | Prueba de ensayo |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Objetivo | 16S rRNA de micoplasma |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección microbiana |
| N.º de reacciones | 25 reacciones |
| Tipo de muestra | Liofilizado |
| Volumen | 2 μl |