Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Unidades de filtración de membrana de nitrato de celulosa Microsartt™, con rejillas, blanco/negro, 0,45 μm
Las unidades de filtración de membrana de nitrato de celulosa con rejilla, blanco/negro, de 0,45 μm de Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™, combina un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana con rejilla en una sola unidad.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ 16D01--25-06--TF
Detalles adicionales : Peso : 1.25000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15982560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Ready-to-use, sterile filter units combine a funnel, a filter base, and a gridded membrane filter in one unit.
  • Suitable for the detection and enumeration of microorganisms in pharmaceuticals, cosmetics, food, beverages, water, and other liquids.
  • Suitable for use in pharma/biotech, food and beverage, environmental/water testing.
  • Suitable for microbial enumeration.
  • Sterilized by gamma irradiation.
Especificaciones
Especificaciones
White/Black Grid
Polypropylene Funnel, ABS Base
0.45 μm
2 trays of 8
Funnel capacity: 250mL
Cellulose Nitrate
Sterile
47 mm