Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Unidades de filtración de membrana de nitrato de celulosa Microsartt™, con rejillas, blanco/negro, 0,45 μm
Las unidades de filtración de membrana de nitrato de celulosa con rejilla, blanco/negro, de 0,45 μm de Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™, combina un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana con rejilla en una sola unidad.
79.25€ - 404.00€
Especificaciones
Color Blanco/rejilla negra
Material Embudo de polipropileno, base ABS
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Descripción N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
15952560
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--10-06--BL
Capacidad del embudo: 100 ml 6 bolsas de 10
404.00€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
15962560
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--10-06--TG
Capacidad del embudo: 100 ml 3 bandejas de 8
185.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15972560
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--25-06--BK
Capacidad del embudo: 250mL 6 bolsas de 8
373.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
15902570
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--25-H6-ACF
Capacidad del embudo: 250mL 18 envasado individual
164.00€
paquete de 18
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
15982560
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--25-06--TF
Funnel capacity: 250mL 2 trays of 8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Las unidades de filtro estéril listas para usar combinan un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana en cuadrícula en una unidad.
  • Adecuadas para la detección y el recuento de microorganismos en productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos.
  • Adecuadas para su uso en farmacia/biotecnología, alimentos y bebidas, pruebas ambientales/de agua.
  • Adecuadas para la enumeración microbiana.
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma.
Especificaciones
Especificaciones
Blanco/rejilla negra
Nitrato de celulosa
Estéril
Embudo de polipropileno, base ABS
0,45 μm
47 mm