Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Unidades de filtración de membrana de nitrato de celulosa Microsartt™, con rejillas, blanco/negro, 0,45 μm
Las unidades de filtración de membrana de nitrato de celulosa con rejilla, blanco/negro, de 0,45 μm de Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™, combina un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana con rejilla en una sola unidad.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 16D01--10-06--TG
Detalles adicionales : Peso : 0.00300kg
Descripción
- Las unidades de filtro estéril listas para usar combinan un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana en cuadrícula en una unidad.
- Adecuadas para la detección y el recuento de microorganismos en productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos.
- Adecuadas para su uso en farmacia/biotecnología, alimentos y bebidas, pruebas ambientales/de agua.
- Adecuadas para la enumeración microbiana.
- Esterilizadas mediante irradiación gamma.
Especificaciones
Blanco/rejilla negra | |
Embudo de polipropileno, base ABS | |
0,45 μm | |
3 bandejas de 8 |
Capacidad del embudo: 100 ml | |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- X24 Microsart Filter 100,CN,white/black,0.45 µm
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose