Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Unidades de filtración de membrana de nitrato de celulosa Microsartt™, con rejillas, blanco/negro, 0,45 μm
Las unidades de filtración de membrana de nitrato de celulosa con rejilla, blanco/negro, de 0,45 μm de Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™, combina un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana con rejilla en una sola unidad.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ 16D01--25-H6-ACF
Detalles adicionales : Peso : 0.48000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902570
  • 164.00€ / paquete de 18
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Las unidades de filtro estéril listas para usar combinan un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana en cuadrícula en una unidad.
  • Adecuadas para la detección y el recuento de microorganismos en productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos.
  • Adecuadas para su uso en farmacia/biotecnología, alimentos y bebidas, pruebas ambientales/de agua.
  • Adecuadas para la enumeración microbiana.
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma.
Especificaciones
Especificaciones
Blanco/rejilla negra
Embudo de polipropileno, base ABS
0,45 μm
18 envasado individual
Capacidad del embudo: 250mL
Nitrato de celulosa
Estéril
47 mm