Learn More
Micronova™ Adaptadores T-Mop™
Mango de fregona de perfil bajo y superficie ancha
Marca: Micronova™ QDST-14
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Los adaptadores para fregonas de sala limpia Micronova TMop™ están diseñados para funcionar con fundas de fregona de la serie TMop™ o Slim-T™ que encajan fácilmente en los bastidores en forma de T. El bastidor de barra cuadrada de acetal está diseñado para su uso con ‘esponja gruesa’ T-Mop, a las que se sujeta. Los bastidores T-MOP™ están disponibles con un extremo roscado ACME para mangos de plástico (QPT) o una fijación de desconexión rápida para usar con mangos de acero inoxidable de la serie SSU (QDT y QDST).
- Adaptadores de fregona en forma de T con junta giratoria de 180 °
- Fácil limpieza de superficies en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
- Funciona bien en suelos de habitaciones, paredes, techos, paredes no rígidas y exteriores de equipos
- El bastidor de tubo de acero inoxidable electropulido 304 se ajusta a todas las fundas de fregona TMop™ y Slim-T™ (QDT, QPT)
- La barra de acetal cuadrada funciona mejor con las fundas de «esponja gruesa» TMop™ (QDST)
- QP, extremo roscado ACME para la fijación a mangos de plástico Micronova
- QD, fijación de desconexión rápida para mangos inoxidables de la serie SSU
- Buena resistencia a soluciones de limpieza y desinfectantes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 in) | |
Blanco | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
0,75 in | |
No | |
Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo | |
Acetal, acero inoxidable (304), electropulido, conectores de acetal, acero inoxidable, conectores de acetal |
Adaptador de desconexión rápida | |
14 in | |
35,6 cm | |
1,9 cm | |
Productos químicos | |
1/Paq. | |
Limpieza y desinfección de superficies para salas limpias y entornos controlados |