Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia Micromesh™ sueltos
Mejore el intercambio de fluidos sin necesidad de utilizar esponjas de biopsia con las 1400 aberturas cuadradas de 0,36 mm de los casetes para biopsia Epredia™ MicromeshTM sueltos.
Marca: Epredia™ B1000735BL
Detalles adicionales : Peso : 3.62878kg
Descripción
Mejore el intercambio de fluidos sin necesidad de utilizar esponjas de biopsia con las 1400 aberturas cuadradas de 0,36 mm de los casetes para biopsia Thermo Scientific™ Micromesh™ sueltos.
- Hechos de polímero acetal
- El compartimento grande de 24 × 27 mm es perfecto incluso para biopsias con aguja
- La tapa embutida está especialmente diseñada para quedar a ras de la superficie superior del casete, lo que permite etiquetar los casetes con la serie de etiquetadoras automáticas Epredia™ ShandonTM MicroWriterTM con las tapas puestas
- La superficie de escritura del casete forma un ángulo de 45°
- Suministrados en envases de 1000 unidades (cuatro cajas de 250 casetes cada una) con tapas acopladas
Especificaciones
Small Square Pore | |
Blue | |
27 mm | |
Loose Biopsy Cassette |
45° | |
24 mm | |
Acetal Polymer |