Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia Micromesh™ sueltos
Mejore el intercambio de fluidos sin necesidad de utilizar esponjas de biopsia con las 1400 aberturas cuadradas de 0,36 mm de los casetes para biopsia Epredia™ MicromeshTM sueltos.
345.92€ - 375.00€
Especificaciones
Tipo de poro | Small Square Pore |
---|---|
Ángulo de la cara de escritura | 45° |
Longitud (métrico) | 24 mm |
Anchura (métrico) | 27 mm |
Material | Acetal Polymer |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12668296
|
Epredia™
B1000735AQ |
Aqua |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12678296
|
Epredia™
B1000735BL |
Blue |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10006798
|
Epredia™
B1000735GR |
Verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12698296
|
Epredia™
B1000735GY |
Gray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12688296
|
Epredia™
B1000735LI |
Lilac |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12608306
|
Epredia™
B1000735OR |
Orange |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12618306
|
Epredia™
B1000735PE |
Peach |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12628306
|
Epredia™
B1000735PK |
Pink |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12638306
|
Epredia™
B1000735TN |
Tan |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12648306
|
Epredia™
B1000735WH |
White |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12658306
|
Epredia™
B1000735YW |
Yellow |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Mejore el intercambio de fluidos sin necesidad de utilizar esponjas de biopsia con las 1400 aberturas cuadradas de 0,36 mm de los casetes para biopsia Thermo Scientific™ Micromesh™ sueltos.
- Hechos de polímero acetal
- El compartimento grande de 24 × 27 mm es perfecto incluso para biopsias con aguja
- La tapa embutida está especialmente diseñada para quedar a ras de la superficie superior del casete, lo que permite etiquetar los casetes con la serie de etiquetadoras automáticas Epredia™ ShandonTM MicroWriterTM con las tapas puestas
- La superficie de escritura del casete forma un ángulo de 45°
- Suministrados en envases de 1000 unidades (cuatro cajas de 250 casetes cada una) con tapas acopladas
Especificaciones
Small Square Pore | |
24 mm | |
Acetal Polymer |
45° | |
27 mm | |
Loose Biopsy Cassette |