Learn More
Fisherbrand™ Filtros de fibra Microglass, grado 260
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los filtros de fibra de microvidrio Fisherbrand™, Grado 260 no son higroscópicos pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto ácido fluorhídrico).
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11734103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • No contienen aglutinantes
  • Aptos para su uso hasta a 500 °C
  • No se ven afectados por la humedad
  • Aptos para microfiltración gracias a sus fibras finas
  • Alta capacidad de carga
  • Alta pureza química
  • Fabricados con agua desmineralizada
  • Alta permeabilidad al aire
Aplicaciones:
  • Filtración de agua industrial, algas de agua dulce, agua potable, proteínas, muestras para HPLC, disolventes
  • Contenido de sedimentos en productos derivados del petróleo
  • Ensayo de unión del ligando
  • Monitorización de la contaminación del aire
  • Prefiltros de membrana
  • Pruebas de radioinmunología
  • Sólidos suspendidos en agua, humos
  • Recuento de centelleo de líquidos
  • Recogida de células
  • Contenido de grasa en productos lácteos
Especificaciones
Especificaciones
143 g/m2
Disc
1μm
Membrane pre-filters, radio-immuno tests, liquid scintillation counting
Non-hygroscopic
0.027 in.
Filter
Microfiltrado
Vidrio de borosilicato
200 sec.
260
500°C
0.7 mm
109 mm