Learn More
Fisherbrand™ Filtros de fibra Microglass, grado 260
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los filtros de fibra de microvidrio Fisherbrand™, Grado 260 no son higroscópicos pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto ácido fluorhídrico).
18.35€ - 66.30€
Especificaciones
Peso base | 143 g/m2 |
---|---|
Tipo de filtro | Microfiltrado |
Formato | Disco simple |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tamaño de poro | 1μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11714103
|
Fisherbrand™
|
47 mm |
18.35€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744616
|
Fisherbrand™
|
54,8 mm |
32.45€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754616
|
Fisherbrand™
|
60 mm |
34.20€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704103
|
Fisherbrand™
|
25mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11734616
|
Fisherbrand™
|
40.6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11784556
|
Fisherbrand™
|
100mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11744103
|
Fisherbrand™
|
124 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11734103
|
Fisherbrand™
|
109 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11764616
|
Fisherbrand™
|
69.8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11724103
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- No contienen aglutinantes
- Aptos para su uso hasta a 500 °C
- No se ven afectados por la humedad
- Aptos para microfiltración gracias a sus fibras finas
- Alta capacidad de carga
- Alta pureza química
- Fabricados con agua desmineralizada
- Alta permeabilidad al aire
Aplicaciones:
- Filtración de agua industrial, algas de agua dulce, agua potable, proteínas, muestras para HPLC, disolventes
- Contenido de sedimentos en productos derivados del petróleo
- Ensayo de unión del ligando
- Monitorización de la contaminación del aire
- Prefiltros de membrana
- Pruebas de radioinmunología
- Sólidos suspendidos en agua, humos
- Recuento de centelleo de líquidos
- Recogida de células
- Contenido de grasa en productos lácteos
Especificaciones
143 g/m2 | |
Disco simple | |
1μm | |
Prefiltros de membrana, pruebas de radioinmunología, recuento de centelleo de líquidos | |
No higroscópico | |
0.027 in. | |
Filtro de fibra de microvidrio |
Microfiltrado | |
Vidrio de borosilicato | |
200 seg | |
260 | |
500°C | |
0.7 mm |