Learn More
Fisherbrand™ Filtros de fibra Microglass, grado 260
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los filtros de fibra de microvidrio Fisherbrand™, Grado 260 no son higroscópicos pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto ácido fluorhídrico).
Marca:  Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 0.80000kg
 View more versions of this product
Product Code. 11724103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Description
Description
  • No contienen aglutinantes
  • Aptos para su uso hasta a 500 °C
  • No se ven afectados por la humedad
  • Aptos para microfiltración gracias a sus fibras finas
  • Alta capacidad de carga
  • Alta pureza química
  • Fabricados con agua desmineralizada
  • Alta permeabilidad al aire
Aplicaciones:
  • Filtración de agua industrial, algas de agua dulce, agua potable, proteínas, muestras para HPLC, disolventes
  • Contenido de sedimentos en productos derivados del petróleo
  • Ensayo de unión del ligando
  • Monitorización de la contaminación del aire
  • Prefiltros de membrana
  • Pruebas de radioinmunología
  • Sólidos suspendidos en agua, humos
  • Recuento de centelleo de líquidos
  • Recogida de células
  • Contenido de grasa en productos lácteos
Specifications
Specifications
143 g/m2
Disco simple
1μm
Prefiltros de membrana, pruebas de radioinmunología, recuento de centelleo de líquidos
No higroscópico
0.027 in.
Filtro de fibra de microvidrio
Microfiltrado
Vidrio de borosilicato
200 seg
260
500°C
0.7 mm
90 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers