Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ ST Filters Funnel with Supor Membrane
Microfunnel ST filter funnels are available in gamma-irradiated, double-bagged packaging saving valuable time during entry into cleanrooms and hoods.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4751
Detalles adicionales : Peso : 1.69100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194391
  • 311.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
EFA: 13,46 cm2; liso
0,45 μm
20/paquete
47 mm
Supor (PES)
Estéril
300 mL