Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ ST Filters Funnel with Supor Membrane
Microfunnel ST filter funnels are available in gamma-irradiated, double-bagged packaging saving valuable time during entry into cleanrooms and hoods.
311.00€ - 478.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17174421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4851 |
0,2 μm | 100 mL |
478.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17184391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4750 |
0,45 μm | 100 mL |
445.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17194391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4751 |
0,45 μm | 300 mL |
311.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17194421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4853 |
0,2 μm | 300 mL |
357.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- For research use only
Especificaciones
Supor (PES) | |
Estéril |